3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetic acid

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC56096-1G PC56096-250MG
APOSPC56096-1GEA 545 EUR
APOSPC56096-1G APOSPC56096-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetic acid
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetic acid
Formula: C₉H₇F₃O₄S
MW: 268.21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25460318
Núm. CAS: 1301739-14-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR