3-(Dimethoxymethyl)-2-fluoroaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC56299-5G
APOSPC56299-5GEA 1470 EUR
APOSPC56299-5G
3-(Dimethoxymethyl)-2-fluoroaniline 95%
3-(Dimethoxymethyl)-2-fluoroaniline
Formula: C₉H₁₂FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31614287
Núm. CAS: 2244087-96-3