Cloruro de 2,3,5-trifluorobenzoilo 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC5643-10G PC5643-5G PC5643-1G
APOSPC5643-10GEA 237 EUR
APOSPC5643-10G APOSPC5643-5G APOSPC5643-1G
Cloruro de 2,3,5-trifluorobenzoilo 98%
Cloruro de 2,3,5-trifluorobenzoilo
Formula: C₇H₂ClF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 240800-48-0
UN: 3265
ADR: 8,III

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR