2-Amino-6-(difluoromethyl)pyridine 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 6-(Difluoromethyl)pyridin-2-amine

PC56952-100MG PC56952-1G PC56952-250MG
APOSPC56952-100MGEA 43.5 EUR
APOSPC56952-100MG APOSPC56952-1G APOSPC56952-250MG
2-Amino-6-(difluoromethyl)pyridine 98%
2-Amino-6-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₆F₂N₂
MW: 144.122 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25476529
Núm. CAS: 1315611-68-7

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR