2-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: 2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluorophenyl)ethanone

PC56955-1G PC56955-250MG PC56955-5G
APOSPC56955-1GEA 31.9 EUR
APOSPC56955-1G APOSPC56955-250MG APOSPC56955-5G
2-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 97%
2-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide
Formula: C₈H₅BrClFO
MW: 251.48 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13194236
Núm. CAS: 725743-41-9
UN: 3261
ADR: 8 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR