3-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: 2-Bromo-1-(4-chloro-3-fluorophenyl)ethanone

PC56972-1G PC56972-5G PC56972-25G
APOSPC56972-1GEA 159 EUR
APOSPC56972-1G APOSPC56972-5G APOSPC56972-25G
3-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 98%
3-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide
Formula: C₈H₅BrClFO
MW: 251.48 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13194237
Núm. CAS: 231297-62-4
UN: 3261
ADR: 8 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR