3-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC56999-1G PC56999-250MG
APOSPC56999-1GEA 736 EUR
APOSPC56999-1G APOSPC56999-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline 95%
3-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline
Formula: C₆H₄BrFIN
MW: 315.91 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31443828
Núm. CAS: 2090537-24-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR