3H-Perfluoro(2-methylbut-2-ene) 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-(trifluoromethyl)but-2-ene
PC5739-5G
APOSPC5739-5GEA 452 EUR
APOSPC5739-5G
3H-Perfluoro(2-methylbut-2-ene) 97%
3H-Perfluoro(2-methylbut-2-ene)
Formula: C₅HF₉
MW: 232,047 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10565607
Núm. CAS: 22692-37-1