Ácido 2-fluoro-3-piridinborónico, pinacol éster 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC5755-1G PC5755-25G PC5755-5G
APOSPC5755-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5755-1G APOSPC5755-25G APOSPC5755-5G
Ácido 2-fluoro-3-piridinborónico, pinacol éster 98%
Ácido 2-fluoro-3-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₁H₁₅BFNO₂
Pto. de fusión: 42…45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06798245
Núm. CAS: 452972-14-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR