2-Fluoro-6-nitrobenzaldehyde 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC5841-1G PC5841-5G
APOSPC5841-1GEA 33.5 EUR
APOSPC5841-1G APOSPC5841-5G
2-Fluoro-6-nitrobenzaldehyde 99%
2-Fluoro-6-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄FNO₃
MW: 169.11 g/mol
Pto. de fusión: 62…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835320
Núm. CAS: 1644-82-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR