5-Fluoro-m-toluidine 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC5923-1G PC5923-5G PC5923-25G
APOSPC5923-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5923-1G APOSPC5923-5G APOSPC5923-25G
5-Fluoro-m-toluidine 97%
5-Fluoro-m-toluidine
Formula: C₇H₈FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077538
Núm. CAS: 52215-41-5

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR