1-Fluoro-4-etinilbenceno 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC5955-1G PC5955-25G PC5955-5G
APOSPC5955-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5955-1G APOSPC5955-25G APOSPC5955-5G
1-Fluoro-4-etinilbenceno 98%
1-Fluoro-4-etinilbenceno
Formula: C₈H₅F
Pto. Ebullición: 55…56 °C/40mmHg
Pto. de fusión: 27…28 °C
Densidad: 1,048 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 29 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00168823
Núm. CAS: 766-98-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR