(1S)-N-Methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine

Proveedor: Apollo Scientific

PC5962-1G PC5962-250MG
APOSPC5962-1GEA 654 EUR
APOSPC5962-1G APOSPC5962-250MG
(1S)-N-Methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
(1S)-N-Methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formula: C₁₀H₁₂F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779102
Núm. CAS: 1212332-00-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR