2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC6132-1G PC6132-5G PC6132-25G
APOSPC6132-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6132-1G APOSPC6132-5G APOSPC6132-25G
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzonitrile
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₆FNO
Pto. de fusión: 45…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094340
Núm. CAS: 227609-85-0