Potasio fluoruro dihidrato 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC6267R-250G PC6267R-50G
APOSPC6267R-250GEA 32.2 EUR
APOSPC6267R-250G APOSPC6267R-50G
Potasio fluoruro dihidrato 98%
Potasio fluoruro dihidrato
Formula: FK·2H₂O
Pto. Ebullición: 156 °C
Pto. de fusión: 41 °C
Densidad: 2,454 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149929
Núm. CAS: 13455-21-5
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR