Fluoruro de tetraetilamonio hidrato 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC6665-100G PC6665-25G PC6665-500G
APOSPC6665-100GEA 66.7 EUR
APOSPC6665-100G APOSPC6665-25G APOSPC6665-500G
Fluoruro de tetraetilamonio hidrato 98%
Fluoruro de tetraetilamonio hidrato
Formula: C₈H₂₀FN·xH₂O
Pto. de fusión: 120…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149990
Núm. CAS: 98330-04-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR