Tetrafluorotetracyanoquinodimethane 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC6914-100MG PC6914-500MG
APOSPC6914-100MGEA 147 EUR
APOSPC6914-100MG APOSPC6914-500MG
Tetrafluorotetracyanoquinodimethane 97%
Tetrafluorotetracyanoquinodimethane

Organic electronic material.

Formula: C₁₂F₄N₄
Pto. de fusión: 285…290 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042382
Núm. CAS: 29261-33-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR