3-Cloro-5-(trifluormetil)benzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC6915-1G PC6915-25G PC6915-5G
APOSPC6915-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6915-1G APOSPC6915-25G APOSPC6915-5G
3-Cloro-5-(trifluormetil)benzonitrilo
3-Cloro-5-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₃ClF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115854
Núm. CAS: 693245-52-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III