Ácido 2,3-difluoro-5-nitrofenilborónico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7127-1G
APOSPC7127-1GEA 176 EUR
APOSPC7127-1G
Ácido 2,3-difluoro-5-nitrofenilborónico
Ácido 2,3-difluoro-5-nitrofenilborónico
Formula: C₆H₄BF₂NO₄
Pto. de fusión: 103…106 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09027242
Núm. CAS: 957060-82-1