1,2,4-Trifluorobenceno 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC7270-100G PC7270-25G PC7270-500G
APOSPC7270-100GEA 40.6 EUR
APOSPC7270-100G APOSPC7270-25G APOSPC7270-500G
1,2,4-Trifluorobenceno 99%
1,2,4-Trifluorobenceno
Formula: C₆H₃F₃
Pto. Ebullición: 89…91 °C
Densidad: 1,264 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000305
Núm. CAS: 367-23-7
EINECS: 206-684-9
UN: 1993
ADR: 3,II

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR