2,2,2-Trifluoroetanol 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: TFE

PC7310-1KG PC7310-2.5KG PC7310-250G
APOSPC7310-1KGEA 95.7 EUR
APOSPC7310-1KG APOSPC7310-2.5KG APOSPC7310-250G
2,2,2-Trifluoroetanol 99%
2,2,2-Trifluoroetanol
Formula: C₂H₃F₃O
MW: 100.04 g/mol
Pto. Ebullición: 74…75 °C
Pto. de fusión: –44 °C
Densidad: 1.373 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 29 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004672
Núm. CAS: 75-89-8
EINECS: 200-913-6
UN: 1986
ADR: 3+6.1 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR