Sodium perfluorohexanoate 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC7314-25G PC7314-5G
APOSPC7314-25GEA 1210 EUR
APOSPC7314-25G APOSPC7314-5G
Sodium perfluorohexanoate 98%
Sodium perfluorohexanoate
Formula: C₆F₁₁O₂·Na
Pto. de fusión: 265…266 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784242
Núm. CAS: 2923-26-4

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR