5-Fluoro-2-(trifluorometil)fenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7325-1G
APOSPC7325-1GEA 55.1 EUR
APOSPC7325-1G
5-Fluoro-2-(trifluorometil)fenol 98%
5-Fluoro-2-(trifluorometil)fenol
Formula: C₇H₄F₄O
Pto. de fusión: 48…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236302
Núm. CAS: 243459-91-8
UN: 3261
ADR: 8,III