2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenceno 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC7393-100G PC7393-25G PC7393-500G
APOSPC7393-100GEA 66.7 EUR
APOSPC7393-100G APOSPC7393-25G APOSPC7393-500G
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenceno 98%
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenceno
Formula: C₆H₃BrFI
Pto. Ebullición: 224…225 °C
Densidad: 2,323 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142868
Núm. CAS: 202865-73-4

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR