4-Bromo-3-methylbenzotrifluoride 96%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC7427-1G PC7427-25G PC7427-5G
APOSPC7427-1GEA 49.5 EUR
APOSPC7427-1G APOSPC7427-25G APOSPC7427-5G
4-Bromo-3-methylbenzotrifluoride 96%
4-Bromo-3-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₆BrF₃
Densidad: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258773
Núm. CAS: 929000-62-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR