3-(Trifluorometoxi)anilina 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 3-Trifluoromethoxyaniline

PC7433Z-100G PC7433Z-25G PC7433Z-500G
APOSPC7433Z-100GEA 65.4 EUR
APOSPC7433Z-100G APOSPC7433Z-25G APOSPC7433Z-500G
3-(Trifluorometoxi)anilina 98%
3-(Trifluorometoxi)anilina
Formula: C₇H₆F₃NO
MW: 177.13 g/mol
Pto. Ebullición: 72…75 °C/8mmHg
Densidad: 1.325 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041511
Núm. CAS: 1535-73-5
EINECS: 216-256-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR