3-(Trifluorometoxi)benzaldehído 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC7434F-25G PC7434F-5G PC7434F-100G
APOSPC7434F-25GEA 52.2 EUR
APOSPC7434F-25G APOSPC7434F-5G APOSPC7434F-100G
3-(Trifluorometoxi)benzaldehído 97%
3-(Trifluorometoxi)benzaldehído
Formula: C₈H₅F₃O₂
Pto. Ebullición: 83…86 °C/24mmHg
Densidad: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042406
Núm. CAS: 52771-21-8

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR