2-(Trifluorometoxi)bencilamina 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC7438NP-1G PC7438NP-25G PC7438NP-5G
APOSPC7438NP-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7438NP-1G APOSPC7438NP-25G APOSPC7438NP-5G
2-(Trifluorometoxi)bencilamina 95%
2-(Trifluorometoxi)bencilamina
Formula: C₈H₈F₃NO
Pto. Ebullición: 77 °C/12mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085176
Núm. CAS: 175205-64-8
UN: 2735
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR