2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanone, 4-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide
PC7439KM-100G PC7439KM-25G PC7439KM-5G
APOSPC7439KM-100GEA 227 EUR
APOSPC7439KM-100G APOSPC7439KM-25G APOSPC7439KM-5G
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formula: C₉H₆BrF₃O₂
MW: 283.04 g/mol
Pto. de fusión: 48…55 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052333
Núm. CAS: 103962-10-3
UN: 3261
ADR: 8 III