3-(Trifluorometil)anísol 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC7496-100G PC7496-250G PC7496-25G
APOSPC7496-100GEA 58 EUR
APOSPC7496-100G APOSPC7496-250G APOSPC7496-25G
3-(Trifluorometil)anísol 98%
3-(Trifluorometil)anísol
Formula: C₈H₇F₃O
Pto. Ebullición: 160 °C
Densidad: 1,217 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000385
Núm. CAS: 454-90-0
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR