3-(Trifluorometil)benzamidoxima 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC7507L-100G PC7507L-25G PC7507L-5G
APOSPC7507L-100GEA 192 EUR
APOSPC7507L-100G APOSPC7507L-25G APOSPC7507L-5G
3-(Trifluorometil)benzamidoxima 97%
3-(Trifluorometil)benzamidoxima
Formula: C₈H₇F₃N₂O
Pto. de fusión: 85…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02647312
Núm. CAS: 40067-80-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR