2-Amino-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(trifluoromethyl)thiazol-2-amine, 2-Amino-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole, 4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazol-2-amine, 4-Trifluoromethyl-thiazole-2ylamine, 2-Amino-4-trifluoromethylthiazole, 4-(Trifluoromethyl)thiazol-2-amine
PC7554-250MG
APOSPC7554-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC7554-250MG
2-Amino-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
2-Amino-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
Formula: C₄H₃F₃N₂S
MW: 168,14 g/mol
Pto. de fusión: 65…70 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00832759
Núm. CAS: 349-49-5