2,6-Di-tert-butil-4-metilpirilio trifluorometanosulfonato 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC7612-5G
APOSPC7612-5GEA 183 EUR
APOSPC7612-5G
2,6-Di-tert-butil-4-metilpirilio trifluorometanosulfonato 97%
2,6-Di-tert-butil-4-metilpirilio trifluorometanosulfonato
Formula: C₁₅H₂₃F₃O₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00229854
Núm. CAS: 59643-43-5