5-Fluoro-o-anísaldehído 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 5-Fluoro-2-anísaldehído, 5-Fluoro-2-metoxibenzaldehído

PC7804-100G PC7804-25G PC7804-5G
APOSPC7804-100GEA 219 EUR
APOSPC7804-100G APOSPC7804-25G APOSPC7804-5G
5-Fluoro-o-anísaldehído 99%
5-Fluoro-o-anísaldehído
Formula: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
Pto. Ebullición: 118 °C/14.25mmHg
Pto. de fusión: 41…48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143458
Núm. CAS: 19415-51-1

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR