4-Fluoro-2-methoxy-N-methylaniline 96%

Proveedor: Apollo Scientific

PC7917-1G PC7917-250MG
APOSPC7917-1GEA 148 EUR
APOSPC7917-1G APOSPC7917-250MG
4-Fluoro-2-methoxy-N-methylaniline 96%
4-Fluoro-2-methoxy-N-methylaniline
Formula: C₈H₁₀FNO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09475904
Núm. CAS: 941294-13-9

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR