5-Chloro-2-trifluoromethylpyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC8068-250MG
APOSPC8068-250MGEA 72.5 EUR
APOSPC8068-250MG
5-Chloro-2-trifluoromethylpyridine 97%
5-Chloro-2-trifluoromethylpyridine
Formula: C6H3ClF3N
MW: 181,5400 g/mol
Pto. Ebullición: 54…56 °C
Pto. de fusión: 35…37 °C
Pto. de inflamación: 54,4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06657685
Núm. CAS: 349-94-0
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,III