2-Fluoro-5-metoxibenzonitrilo 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

PC8210-1G PC8210-5G PC8210-10G
APOSPC8210-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8210-1G APOSPC8210-5G APOSPC8210-10G
2-Fluoro-5-metoxibenzonitrilo 98%
2-Fluoro-5-metoxibenzonitrilo
Formula: C₈H₆FNO
Pto. de fusión: 81…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142921
Núm. CAS: 127667-01-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR