4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzaldehyde 95%

Proveedor: Apollo Scientific

PC8247-1G PC8247-250MG PC8247-5G
APOSPC8247-1GEA 106 EUR
APOSPC8247-1G APOSPC8247-250MG APOSPC8247-5G
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzaldehyde 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₂BrF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094468
Núm. CAS: 537033-56-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR