Diethyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]malonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8453-1G
APOSPC8453-1GEA 132 EUR
APOSPC8453-1G
Diethyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]malonate 97%
Diethyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]malonate
Formula: C₁₃H₁₃ClF₃NO₄
MW: 339,7 g/mol
Pto. Ebullición: 120…124 °C/0,5mmHg
Pto. de fusión: 43…45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00231883
Núm. CAS: 172527-71-8