Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC8637-10G
APOSPC8637-10GEA 29.3 EUR
APOSPC8637-10G
Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Methyl-2,5-difluoro-4-nitrobenzoate
Formula: C₈H₅F₂NO₄
Pto. de fusión: 49…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689670
Núm. CAS: 924868-81-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR