Ácido 2-bromo-5-fluorofenilborónico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Bromo-5-fluorophenyl)boronic acid
PC8649-1G
APOSPC8649-1GEA 118 EUR
APOSPC8649-1G
Ácido 2-bromo-5-fluorofenilborónico
Ácido 2-bromo-5-fluorofenilborónico
Formula: C₆H₅BBrFO₂
MW: 218.82 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08690232
Núm. CAS: 959996-48-6