2-[5-Fluoro-2-(pyridin-4-yl)-1H-indol-3-yl]ethylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC8696-250MG
APOSPC8696-250MGEA 724 EUR
APOSPC8696-250MG
2-[5-Fluoro-2-(pyridin-4-yl)-1H-indol-3-yl]ethylamine hydrochloride
2-[5-Fluoro-2-(pyridin-4-yl)-1H-indol-3-yl]ethylamine hydrochloride
Formula: C₁₅H₁₄FN₃·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06245400
Núm. CAS: 1052411-35-4