2-Fluoro-4-(phenylsulphonyl)phenylhydrazine

Proveedor: Apollo Scientific

PC8858-5G
APOSPC8858-5GEA 521 EUR
APOSPC8858-5G
2-Fluoro-4-(phenylsulphonyl)phenylhydrazine
2-Fluoro-4-(phenylsulphonyl)phenylhydrazine
Formula: C₁₂H₁₁FN₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800751
Núm. CAS: 1000339-96-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR