4,5-Dichloroperfluoro(2,2-dimethyl-1,3-dioxolane)

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC8861-1G PC8861-25G PC8861-5G
APOSPC8861-1GEA 79.9 EUR
APOSPC8861-1G APOSPC8861-25G APOSPC8861-5G
4,5-Dichloroperfluoro(2,2-dimethyl-1,3-dioxolane)
4,5-Dichloroperfluoro(2,2-dimethyl-1,3-dioxolane)
Formula: C₅Cl₂F₈O₂
Pto. Ebullición: 88…90 °C
Densidad: 1,587 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01937893
Núm. CAS: 60644-92-0
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR