4-(2-Aminoethylthio)-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8881-1G
APOSPC8881-1GEA 303 EUR
APOSPC8881-1G
4-(2-Aminoethylthio)-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-(2-Aminoethylthio)-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₃H₁₃F₃N₂S
MW: 286,316 g/mol
Pto. de fusión: 113…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038214
Núm. CAS: 541539-73-5