1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine 95%

Proveedor: Apollo Scientific

PC8913-10G PC8913-1G PC8913-5G
APOSPC8913-10GEA 203 EUR
APOSPC8913-10G APOSPC8913-1G APOSPC8913-5G
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine 95%
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine
Formula: C₁₂H₂₀F₃N₃O₆S
Pto. de fusión: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683528
Núm. CAS: 207857-15-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR