2,5-Difluoro-4-nitroaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC900013-1G
APOSPC900013-1GEA 203 EUR
APOSPC900013-1G
2,5-Difluoro-4-nitroaniline 98%
2,5-Difluoro-4-nitroaniline
Formula: C₆H₄F₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519059
Núm. CAS: 1542-36-5