3,3,3-Trifluoropropanamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC901625-1G
APOSPC901625-1GEA 435 EUR
APOSPC901625-1G
3,3,3-Trifluoropropanamide 95%
3,3,3-Trifluoropropanamide
Formula: C₃H₄F₃NO
MW: 127,065 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11646085
Núm. CAS: 460-75-3