4-(Trifluoromethyl)indole 97%

Proveedor: Apollo Scientific

PC902315-1G PC902315-250MG PC902315-5G
APOSPC902315-1GEA 127 EUR
APOSPC902315-1G APOSPC902315-250MG APOSPC902315-5G
4-(Trifluoromethyl)indole 97%
4-(Trifluoromethyl)indole
Formula: C₉H₆F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09954766
Núm. CAS: 128562-95-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR