6-Fluoro-1,3-benzoxazole-2-thiol 98%

Proveedor: Apollo Scientific

PC902320-5G
APOSPC902320-5GEA 944 EUR
APOSPC902320-5G
6-Fluoro-1,3-benzoxazole-2-thiol 98%
6-Fluoro-1,3-benzoxazole-2-thiol
Formula: C₇H₄FNOS
MW: 169,176 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18861560
Núm. CAS: 145096-57-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR